Learn More
Applied Biosystems™ Kit de RNA-to-cDNA™ de alta capacidad
Código de producto. p-7180341
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
500 reacciones
cada uno
Código de producto. 10704217
Marca: Applied Biosystems™ 4387406
Includes
Kit de reacción 50: 1 x 50 μl de mezcla de enzimas 20X (MuLV y proteína inhibidora de ARNasa); 1 x 500 μl de mezcla tampón 2X RT (incluye dNTP, octameros aleatorios y oligo dT-16)
The High Capacity RNA-to-cDNA Kit is a streamlined reverse transcription kit designed for optimum performance with TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix, and other PCR enzymes.
El kit de ARN a ADNc de alta capacidad es un kit de transcripción inversa optimizado que incluye las siguientes características:
  • Rápido: tiempo de reacción corto (normalmente de 30–60 minutos)
  • Práctico: flujo de trabajo sencillo con pocos pasos de pipeteo (2 tubos)
  • Fiable: transcripción inversa de objetivos limitados y abundantes
  • Flexible: protocolo optimizado de 2 pasos, que permite múltiples reacciones de PCR a partir de una sola transcripción inversa
  • Temperatura óptima de reacción: 37 °C
  • Tamaño del producto final: 7 kb o menos
Síntesis de ADNc simplifica a la vez que mantiene la sensibilidad de detección Los componentes trabajan juntos para proporcionar una transcripción inversa sensible y específica en una amplia gama de cantidades de moldes. La amplificación de una serie de dilución del estándar de referencia de concentración del ARN muestra una excepcional eficacia de PCR y transcripción inversa en 11 órdenes de magnitud. Este amplio rango dinámico permite que un conjunto de condiciones de reacción detecten transcripciones de genes muy activos y de expresión débil. La formulación de dos tubos reduce el tiempo de reacción y requiere menos pasos de pipeteo que el kit de transcripción inversa de gran capacidad de ADNc. A la vez, mantiene un elevado rendimiento.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla de enzimas 20X (1 x 50 μl)
• Mezcla de tampones 2X RT (1 x 500 μl)
Almacenar entre –25 °C y –15 °C.
La mezcla de tampones puede almacenarse entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 6 meses.
Formato Kit
Velocidad de reacción De 30 a 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 37 °C
Cantidad 50 reacciones
Transcriptasa inversa MultiScribe
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes premezclados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 7 kb
Material de partida ARN