Learn More
IBA Lifesciences Resina de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
50 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 ml
4 ml
50 ml
Descripción
- Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 ml |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Capacidad de unión | Biotina: > 900 nmol/ml de resina |
| Tipo de producto | Suspensión de resina de alta capacidad |
Para uso exclusivo en investigación.