Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil alto
Código de producto. 15403625
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Altura (métrico):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15403625
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036019.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil alto
Material Níquel
Capacidad (métrico) 250mL
Diámetro exterior (métrico) 84mm
Altura (métrico) 78mm
Product Type Crisol de níquel
Diámetro de base (métrico) 50mm