Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil alto
Código de producto. 15483625
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Altura (métrico):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15483625
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036040.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil alto
Material Níquel
Capacidad (métrico) 500mL
Diámetro exterior (métrico) 101mm
Altura (métrico) 91mm
Product Type Crisol de níquel
Diámetro de base (métrico) 62mm