Learn More
Heraeus™ Crisol de platino de perfil alto
Código de producto. 11959785
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12mL
15mL
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11959785
Marca: Heraeus™ TI14PT11
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para varios procesos de fusión en el laboratorio analítico. El crisol de platino de perfil alto Heraeus™ es una gama de recipientes con buena resistencia a medios agresivos y estabilidad incluso a altas temperaturas. Los crisoles usan una aleación endurecida por dispersión para aumentar la resistencia y la vida útil.
El uso de metales preciosos sigue siendo absolutamente esencial debido a su buena resistencia química a los medios agresivos. Los metales preciosos permanecen estables incluso a altas temperaturas. La inclusión del circonio finamente dispersado, creando una aleación por dispersión endurecida (DPH), ofrece una manera económica de aumentar la resistencia mecánica del producto, que se traduce en una vida útil más larga.
  • Alta calidad, de acuerdo con las normas establecidas
  • Precios competitivos
  • Las tapas para crisoles se venden por separado
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños
Especificaciones
Descripción Platino, con circonio disperso; estándar inteligente: Ti 1/4
Diámetro interior (métrico) Parte superior: 26mm; inferior: 16mm
Material Platinum
Para utilizar con (aplicación) Procesos de fusión
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 12mL
Altura (métrico) 29mm
Forma Perfil alto, cilíndrico