Learn More
Kartell™ Navecillas para balanza de poliestireno de alto impacto
Código de producto. 10447512
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 ml
7 ml
30 ml
30 ml
100 ml
100 ml
250 ml
Color:
Blanco
Negro
Forma:
Cuadrada
Diamante
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 10447512
Marca: Kartell™ 1110003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un sistema sencillo y económico para el pesaje de cualquier medio.
  • Navecillas de pesaje ligeras
  • Sin contaminante (fabricadas con HIPS con superficie hidrófoba)
  • Se moldean con facilidad para crear la forma de embudo
  • Disponible en dos modelos: rombo (DS) y cuadrado (SQ) 
  • El modelo DS está disponible en color blanco o negro para la visibilidad de la muestra de trazas que permanece adherida a la navecilla
  • Peso de tara reproducible: variación entre lotes inferior al 5 %
  • Antiestática
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Blanco
Material Poliestireno
Forma Diamante
Tipo Navecilla para la balanza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 x 53 x 5,3 mm
Longitud (métrico) 31 mm
Anchura (métrico) 53 mm
Altura (métrico) 5,3 mm
Peso (métrico) 0,3 g