Learn More
Kartell™ Bandejas de poliestireno de alto impacto Plastilab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Description
- Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
- No esterilizables en autoclave
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 3,8 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Ext.: 252 x 252 x 82 mm, Int.: 200 x 200 x 70 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 70 mm (interior), 82 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 200 mm (interior), 252 mm (exterior) |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 200 mm (interior), 252 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Productos alimenticios y de uso general de laboratorio |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction