Learn More
Merck Bombas de alta capacidad
Incluye un diseño de pistón para ofrecer mayor potencia
Marca: Merck WP6222050
2099.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Incluye un diseño de pistón para ofrecer mayor potencia
Incluye tubos de 70 cm y 1/4 pulgadas de diámetro y un filtro Millex FA50 para protección contra la humedad en línea
- Fabricación con aluminio fundido
- Manguera dentada escalonada de 1/4 pulgadas
- Tipo de suministro de filtración: Bomba de vacío
Certifications
Lista UL, marcado CE
Especificaciones
Tubos de 70 cm y 0,25 pulgadas de diámetro; filtro Millex™ FA50 para protección contra la humedad en línea | |
220 V/50 Hz | |
11,7 lb | |
34/ l/min | |
8 pulg | |
10 pulg | |
9 pulg | |
5,4 bar |
UL, CE | |
Aluminio fundido | |
5,3 kg | |
50 Hz | |
20,3 cm | |
25,4 cm | |
Bomba de alto vacío | |
220 V |