Learn More
Sartorius™ Protección de vidrio de alto rendimiento Secura26
Protector de vidrio de alto rendimiento para su uso con la balanza de laboratorio.
Marca:  Sartorius™ YHK01SQP
880.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17711828
  • 984.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Description
Description
  • Se utiliza para aumentar el rendimiento de pesaje de balanzas con una legibilidad de 0,002 mg
  • (Suministrado sin balanza)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Balanzas de laboratorio Secura
Cortavientos
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Protección de vidrio de alto rendimiento Secura26 > Protección de vidrio de alto rendimiento Secura26; para su uso con (equipo): Balanzas de laboratorio Secura; tipo: Cortavientos
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.