Learn More
UVP Transiluminador UV de alto rendimiento de intensidad variable
Marca:  UVP 95-0420-02
Detalles adicionales : Peso : 7.35000kg
Código de producto. 12853928
  • 1865.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los transiluminadores de alto rendimiento UVP cuentan con tubos de 25 W y un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos.
Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Los ajustes de intensidad alta, media y baja hacen que la unidad sea adecuada para la visualización y el corte de banda. Un ventilador interno mejora la vida útil del tubo. Dimensiones: 337mm x 486mm x 143mm