Learn More
Cytiva nNTP de gran pureza: Sólido
Código de producto. p-3667649 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Formato:
Sólido
Tipo de producto:
ATP
ATP, disodio, cristalino
CTP, sodio, cristalino
GTP, sodio, cristalino
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10783007
Marca: Cytiva 27120004
Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza
  • Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Descripción Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza.
pH 7,5
Tipo de producto CTP, sodio, cristalino
Pureza ≥98 % trifosfato
Cantidad 1 g
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión