Learn More
Cytiva ddNTP de solución de alta pureza
Se utiliza en cualquier aplicación que requiera ddNTP de alta pureza. Los ddNTP de solución de alta pureza Cytiva Life Sciences™ están disponibles como productos individuales o en un práctico juego.
Especificaciones
| Color | Incolora |
|---|---|
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de didesoxi, reacciones de genotipado |
| Pureza | ≥98% |
| Concentración | 100mM |
Descripción
- Cada lote de DdNTP se ha probado funcionalmente para cumplir o superar los criterios de secuenciación de alta calidad con ADN polimerasa Thermo Sequenase™
- Alta pureza: > 98 % de trifosfato
Secuenciación de didesoxinucleótido, reacciones de genotipado
Especificaciones
| Incolora | |
| Secuenciación de didesoxi, reacciones de genotipado | |
| 100mM |
| Líquido | |
| ≥98% | |
| 4 μmol (40 μl) |