Learn More
Fistreem™ Desionizador de resina de intercambio iónico de alta calidad
Click to view available options
Longitud (métrico):
390 mm
690 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Installed in moments, they are easily replaced when exhausted
- Wall mounting bracket is offered for standard length cartridges
- Water purity is indicated by resin color change at two 'windows' in the cartridges casing
- Will produce water quality as high as 0.1uS cm conductivity
- Two sizes of deioniser are offered to satisfy user demand
- Organic removal cartridges contain activated carbon to effectively remove organics and chlorine from feedwater supplies
- Incorporates a 50 micron filter to remove particulates
- Particulate filters contain wound fiber to remove particulate matter from feedwater supplies. Removal down to 50 micron
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 30 l/h |
| Tipo de resina | Resina de intercambio iónico de alta calidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación del agua, aplicaciones en línea |
| Presión | 500 kPa |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Desionizador |
| Longitud (métrico) | 390 mm |
| Diámetro (métrico) | 77 mm |