Learn More
Snijders Scientific Cámara de crecimiento de plantas de alta especificación
Click to view available options
Modelo:
MC1000
MC1750
Capacidad (métrico):
1000 L
1750 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Totalmente programable, con hasta 100 programas y todas las características necesarias para la investigación actual de crecimiento de plantas en tiempo real
- Temperatura, humedad e iluminación ajustables para ciclos de día y noche
- Las opciones de iluminación van de 400 μmol m-2 s-1 a 1200 μmol m-2 s-1 máximo, incluido en los ciclos de atenuación y amanecer/anochecer
- Amplio intervalo de temperatura, de 4 °C a 50 °C
- Área de la superficie de crecimiento neto:De 0,9 a 1,8 m2 (MC1000), de 1,4 a 2,8 m2 (MC1750)
- Altura de crecimiento:1,2 m
- Diseño universal para atender todas las necesidades del usuario para las pruebas in vivo
- Sistema de refrigeración respetuoso con el medio ambiente y la energía (sin CFC)
- Conexión Ethernet para la pantalla de visualización en línea en PC y/o teléfono móvil Android
- Conexión Ethernet para recibir alarmas por correo electrónico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | mTRON T |
| Capacidad (métrico) | 1000 L |
| Humedad relativa | Del 40 al 95% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 50 °C |
| Sensor de humedad | Sensor capacitivo |
| Fuente de humedad | ultrasónico |
| Modelo | MC1000 |
| Velocidad | De 0,1 a 0,5 m/s |
| Exactitud de temperatura | ± 1,0 °C |
| Sensor de temperatura | Sensor capacitivo |
| Mostrar más |