Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo de alta temperatura para funcionamiento vertical, serie RHTV
Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Los diferentes sistemas de suministro de gas permiten el desempeño bajo gases protectores o reactivos no inflamables o inflamables o bajo vacío.
Marca: Nabertherm™ RV322V72AN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Temperatura máxima:1600 °C, 1700 °C o 1800 °C
- Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
- Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
- Hornos de tubo RHTV con marco para funcionamiento vertical
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Tubo de trabajo cerámico de material C799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
- Termopar tipo B
- Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
- Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
- Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
P570 | |
1700 °C | |
120 mm |
Vertical | |
650 x 580 x 960 mm | |
110 kg |