Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
Código de producto. 17209251 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17209251
Marca: Uvex™ 9809609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Chaqueta de softshell de alta visibilidad
  • Color: amarillo de advertencia/azul marino
  • Material: 94 % poliéster, 6 % elastano
  • Interior: 100 % poliéster. Chaqueta softshell de moda con ribetes amarillos en las costuras, así como tiras reflectantes en el casco
  • Nuevo corte con ajuste ergonómico, chaqueta de softshell bicolor de alta visibilidad con mangas separables y, por tanto, sirve como chaleco, laminado de forro polar amarillo de advertencia en el interior, cremallera de plástico visible en el centro delantero, 1 bolsillo en el pecho derecho con cremallera, 2 bolsillos laterales de fácil acceso y con cremallera de plástico, mangas separables
  • Mangas con lazo y velcro de ancho ajustable, espalda extendida
  • Certificado conforme a la norma EN ISO 20471 X2 (chaqueta) EN ISO 20471 X1 (chaleco)
  • Tamaños: De S (46/48) a XXL (62/64)
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (ciclo delicado), no se puede usar cloro, no apto para secadora, planchado: I punto, no apto para limpieza en seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto Hi-vis Jacket