Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
6260.00€ - 7095.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
---|---|
Pantalla | VFD, LCD |
Capacidad calorífica | 2 kW |
Incluye | 2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) |
Capacidad de la bomba | De 22 a 26 L/min; de 0,2 a 0,7 bar |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Anchura (métrico) interior | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Anchura (métrico) interior | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10795173
|
JULABO™
9400331 |
De − 30 a + 200 °C | 3,5 L | 160,02 mm | 14 A |
6260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10305353
|
JULABO™
9400341 |
De − 40 a + 200 °C | 5,5 L | 190,5 mm | 16 A |
7095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Dimensiones totales pequeñas para el requisito de espacio más reducido
- Teclado a prueba de salpicaduras
- Pantalla brillante con VFD (fluorescencia de vacío) y pantalla LCD interactiva con cuadros de diálogo
- Control de temperatura en cascada ICC de gran precisión
- Interfaz RS232/RS485 para conexión a PC
- Etapas de bomba regulables electrónicamente
- Conexión de sensor externo Pt100
- Programador integrado con 6x 60 pasos de programa
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo
- Calibración a tres puntos
- Funciones de control de temperatura TCF
- Reducción ajustable de alta temperatura
- Clasificación 3 según DIN12876-1
- Conexiones de bomba para aplicaciones de control de temperatura externa
- Apertura del baño para controlar la temperatura de objetos pequeños en el baño
- Drenaje frontal
- Versiones de tensión disponibles: 230 V a 50 Hz, 230 V a 60 Hz, 115 V a 60 Hz
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
2 kW | |
De 22 a 26 L/min; de 0,2 a 0,7 bar | |
± 0.02 °C | |
30,48 mm | |
60 Hz |
VFD, LCD | |
2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) | |
0,01 °C | |
459,74 mm | |
115 V |