Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Para cromatografía de filtración de gel preparativo de alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg son columnas XK preempaquetadas.
Marca: Cytiva 28-9893-33
2553.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Includes: Herramienta de desmontaje, pantalla de soporte, anillo de red (10 μm), junta tórica, tapones de cierre e instrucciones
Descripción
- Grado de preparación, columnas XK preempaquetadas
- Disponible en volúmenes de cama 120 o 320 ml
- Dimensiones del lecho: 16 × 600 mm o 26 × 600 mm
- Volumen de la muestra: 5 ml o 13 ml
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
- DI de columna: 16 mm o 26 mm
- Material del tubo: vidrio de borosilicato
- Porosidad: 10 μm
Especificaciones
5 mL | |
cromatografía de filtración de gel preparativa de alta resolución |