Learn More
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes con bisagras de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para baños de 22 y 28 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para permitir el uso completo de todo el ancho de un baño de agua con la altura más baja del hastial a 45 mm por encima del baño.
- Las gradillas o matraces de tubos de ensayo pueden colocarse a lo largo de todo el baño sin ensuciar la tapa, maximizando el área de trabajo del baño.
- Diseñado pensando en el cliente, asegurando que donde se acumula condensación durante el uso no haya puntos de goteo que puedan estropear el trabajo en matraces abiertos en su baño de agua.
- La tapa encaja en el depósito asegurando que toda la condensación vuelva al baño y no por el costado hacia la parte superior de la mesa.
- Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento de su baño de agua.
- Asa aislada.
- La tapa con bisagras tiene la ventaja adicional cuando el espacio de la mesa es limitado, la tapa vuelve a la posición vertical para acceder a la bañera, mientras que una tapa convencional requiere levantar la bañera y colocarla sobre la mesa.
- Con el trabajo de muestreo continuo, una tapa convencional debe retirarse con frecuencia para acceder a las muestras / trabajar, esta tapa con bisagras está diseñada con esto en mente.
- La tapa vuelve a girar a la posición vertical como en la imagen de arriba.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa de dos vertientes con bisagras de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Para baños de 22 y 28 l |
| Garantía | 3 años |