Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR Prepacked Gel Filtration Columns
For reproducible protein purification, separating polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids
865.00€ - 1248.00€
Especificaciones
Cantidad Unidad
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión o sistemas de cromatografía bombeada
Tipo de producto Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas reproducibles, separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11350292
Ver documentos
Cytiva
28-9356-06
< 1,3 ml/min 120 ml 1,6cm
865.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11330292
Ver documentos
Cytiva
28-9356-04
<0,5 ml/min 120 ml 1,6cm
865.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11360292
Ver documentos
Cytiva
28-9356-07
<0,5 ml/min 320 ml 2,6cm
1248.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aids in preparative separation of biomolecules from up to 5mL (for 16mm column I.D.) and 13mL (for 26mm column I.D.).
  • Provides maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability
  • Prepacked columns for use with AKTAdesign™ or other pumped chromatography systems
  • Available in two different prepacked column sizes - 16 x 600mm (120mL) and 26 x 60mm (320mL)
  • Maximum pressure (over packed bed during operation) is 1.5 bar (22psi)
Media    
  • Average particle size: 50μm
  • Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
  • pH Stability working range: 3 to 11
  • pH Stability cleaning range: 2 to 13
  • Chemical stability: all commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitrile (tested at 40°C for one week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
  • Pressure/Flow specification: >125cm/hr., 100kPa, XK 50/30, bed height 15cm
Column
  • Material (bed support): Polymethyl-Methacrylate
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Media:
  • Fractionation [Mr] globular proteins: 2 x 104-8 x 106
  • Exclusion limit [Mr] (globular proteins): ≈9 x 106 (9000kDa)
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit:    271bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Media:
  • Exclusion limit for Dextrans: 100 x 106
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit: 1078bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 4 x 104-2 x 107
Especificaciones
Especificaciones
Unidad
Sistemas AKTA™ de baja a media presión o sistemas de cromatografía bombeada
Purificación de proteínas reproducibles, separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos.
60 cm
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Dextrano de alilo N,N’-metilenobisacrilamida
25-75 μm
Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column
23,62 in
Polipropileno
De 3 a 11
Polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas e incluso pequeños plásmidos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol