Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-400 HR
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
Marca: Cytiva 28-9356-05
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.66500kg
Descripción
- Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
- Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
Especificaciones
Unidad | |
25-75 μm | |
320 ml | |
2,6cm | |
23,62 in | |
Polipropileno | |
De 3 a 11 | |
Polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas, pequeños plasmidos |
< 1,3 ml/min | |
Sistemas AKTA™ de baja a media presión | |
Sephacryl HR Column | |
Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida | |
60 cm | |
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) | |
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida | |
4 a 30 °C, etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 HR
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol