Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ PlasmidSelect
Para la purificación de ADN superenrollado de alta calidad para terapia génica y aplicaciones de vacunas de ADN
Marca: Cytiva 29201790
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permite que las formas circulares superenrolladas covalentemente cerradas de ADN plasmídico se separen de las formas circulares abiertas
- Purificación de alto flujo de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP
- Diseño de proceso flexible gracias a la gran ventana operativa de velocidades de flujo y alturas de lecho
- Purificación práctica a pequeña escala, desarrollo de procesos y escalado mediante columnas HiScreen preenvasadas
- Capto™ PlasmidSelect se basa en una matriz de base rígida, que proporciona excelentes propiedades de flujo de presión a la producción de plásmidos.
- Mayor rendimiento para mejorar la productividad y la economía de procesos
- Las propiedades hidrófilas de la matriz de base impiden la unión no específica.
- Resina BioProcess apta para aplicaciones industriales
Especificaciones
Terapia génica y aplicaciones de vacunas de ADN | |
Columna preeenvasada | |
<2,3 ml/min (máx.) | |
8 bar (0,8 MPa) | |
4,7 mL |
HiScreen™ | |
0,77 mm | |
10 cm | |
Capto™ PlasmidSelect |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.