Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Purification Kit, 0.2 mL
Purifique suavemente las proteínas de fusión recombinante etiquetadas con cobalto (Co2+) con gránulos de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC), columnas de centrifugación y placas.
Marca:  Thermo Scientific™ 90090
Código de producto. 10341904
  • 459.00€ / 0.20 ml
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La resina de cobalto Thermo Scientific™ HisPur es un soporte de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC) para purificación específica, rápida y suave de proteínas con la etiqueta His.
Información adicional y pedidos en línea
Los kits, columnas y resinas de cobalto HisPur utilizan una resina quelante tetradentada cargada con cobalto divalente (Co2+) que permite una purificación específica, rápida y respetuosa de las proteínas de fusión etiquetadas con histidina a partir de una gran variedad de tipos de muestras. La resina de cobalto HisPur está disponible en envases de distintos tamaños de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía preparados para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para necesidades de alto rendimiento. Con estas opciones, es posible realizar la purificación de proteínas con etiqueta His a casi cualquier escala. La resina de cobalto HisPur es superior a los sistemas de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) a base de níquel tradicionales. Comparada con las resinas de quelato Ni-IDA y Ni2+ tetradentadas, la resina HisPur une proteínas etiquetadas con histidina con un nivel de especificidad más alto (menos uniones inespecíficas) y las libera en condiciones más respetuosas (concentraciones de imidazol más bajas). Utilice las columnas y cartuchos HisPur para obtener proteínas etiquetadas con His de gran pureza y sin contaminación con metales.
Características destacadas:
  • Alta pureza: se obtienen más de 10 miligramos de proteína pura etiquetada con His por mililitro de resina sin optimizar las condiciones de lavado con imidazol.
  • Baja lixiviación de metales: sin contaminación de metales en la muestra de proteínas etiquetadas con histidina eluida.
  • Versatilidad: purifica las proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes. Es compatible con reactivos de lisis celular y con una gran variedad de aditivos de tampón.
  • Flexibilidad: disponible como columnas de resina a granel o predispensadas, columnas de cromatografía y placas de 96 pocillos con filtro.
  • Rentable: la resina se puede reutilizar varias veces o desechar después de un solo uso.
  • Superior: funciona mejor que otras resinas IMAC disponibles en el mercado.
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes
  • A granel y personalizado – háganos llegar sus necesidades de resinas de cobalto HisPur a granel
Incluye:
Kits que contienen columnas de cobalto HisPur, tampón de equilibrado/lavado y tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,2 ml por columna
Suficiente para: Purificación de ∼2 mg de proteína etiquetado con His por columna
• Columnas de centrifugación de cobalto HisPur, 0,2 ml, 25 columnas
• Tampón de equilibrado/lavado, 100 ml
• Tampón de elución, 50 ml
• Tubos de recogida, 80 tubos
Almacenar a 4 °C.
Kit de 25 columna
Kit de purificación de cobalto
2 mg de proteína marcada con His por columna
Afinidad, resina de agarosa
Kit de purificación de centrifugado de cobalto HisPur, 0,2 ml
HisPur™
Proteína marcada con His
Quelato metálico, cobalto divalente
Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación