Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con este soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
190.00€ - 9730.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20 mg de unión GFP marcada con His por ml de resina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
Formulario | Suspensión líquida |
Línea de productos | HisPur™ |
Objetivo | Proteína marcada con His |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13414199
|
Thermo Scientific™
25217 |
1 l |
9730.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13484189
|
Thermo Scientific™
25214 |
10 ml |
190.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
13404199
|
Thermo Scientific™
25215 |
50 mL |
776.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
13494189
|
Thermo Scientific™
25216 |
250 ml |
3020.00€
250 ml |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos utilizados para las purificaciones por FPLC a media o gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con cobalto y otros ligandos utilizados para la cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el níquel proporciona una mayor capacidad para la purificación de proteínas etiquetadas con His. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose muestra una alta capacidad de unión dinámica a través de un intervalo de flujos, lo que la convierte en una elección excelente para purificaciones a mayor escala.Características destacadas:
Alta capacidad: unión superior a 20 mg de GFP etiquetada con HIS por ml de resina a un flujo lineal de 300 cm/hora
Alta pureza: proporciona una pureza superior al 80 % de las fracciones eluidas cuando se usa para purificación a partir de lisados
Versátil: puede usarse para purificar proteínas en condiciones nativas y desnaturalizantes
Sólido: las microesferas altamente entrecruzadas toleran flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
Compatible: mantiene la función en una amplia variedad de condiciones químicas y de pH
Rentable: la resina de precio competitivo es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
Especificaciones
20 mg de unión GFP marcada con His por ml de resina | |
Suspensión líquida | |
Proteína marcada con His | |
Níquel divalente, quelato metálico | |
Afinidad, resina de agarosa |
Almacenar a 4 °C | |
HisPur™ | |
Agarosa | |
Frasco |