Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor III, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| CAS | 251456-60-7 |
| Fórmula molecular | C16H25N3O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307,39g/mol |
| Sinónimo | M 344; 4-dimetilamino-N-(6-hidroxicarbamoilhexil) benzamida |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Formulario | Polvo |