Learn More
Epredia™ Parafina Histoplast
Código de producto. 15300815 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Histoplast de PE
Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. 15300815
Marca: Epredia™ 8331
Satisfaga las necesidades exigentes y versátiles de los laboratorios con la parafina Epredia™ Histoplast.
  • Hecho de parafina y polímeros plásticos
  • Proporciona un procesamiento excelente y produce secciones finas y sin arrugas
Información para pedidos:
Envasado en bolsas cómodas, fáciles de abrir y resellables de 0,91 kg (2 lb). También disponible en un kit de parafina premedida para su uso en el procesador de tejidos Epredia™ Excelsior™ AS (cajón de residuos incluido).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión de 56 °C
Tipo de producto Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Histoplast IM
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.