Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ excel
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
16 mm
Caudal:
De 1 a 4 ml/min
De 5 a 20 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ML
5 PCS
Descripción
El diseño de las columnas en combinación con las propiedades específicas del medio permite purificaciones rápidas y convenientes.
- Listo para usar preempaquetado con Ni Sepharose excel
- El tipo especial de filtro en la parte superior e inferior de las columnas para cargar grandes volúmenes de muestras sin aclarar sin células directamente en las columnas ayuda a prevenir la degradación y la pérdida de proteínas objetivo sensibles.
- Fabricado en polipropileno biocompatible y no se puede abrir ni rellenar
- Se suministra con tapón en la entrada y extremo de cierre en la salida
- Funciona con bomba peristáltica o con sistemas de cromatografía como estos sistemas KTA
- Capacidad de unión/columna: Al menos 10 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio sedimentado
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Matriz: Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
- Intervalo de limpieza de estabilidad de pH: De 2 a 14
- Velocidad del flujo: 150 cm/h - 600 cm/h4
- DI de columna: 7 mm
Columnas preempaquetadas HisTrap excel de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
- Caudal: de 1 a 4 ml/min
- Dimensiones del lecho: 16 × 25 mm
- Caudal: de 5 a 20 ml/min
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,2 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Descripción | Las columnas HisTrap excel están preempaquetadas con resinas de afinidad de Ni Sepharose excel para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico por cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC). |
| Caudal | De 1 a 4 ml/min |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de pH | De 2 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Presión máx. de funcionamiento | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering