Learn More
Cytiva Columnas HisTrap™ FF: 16 x 25 mm
Código de producto. p-4892107 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
100 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
Código de producto. 10126414
Marca: Cytiva 17531901
Edge
Se utilizan para la purificación optimizada de proteínas marcadas con histidina directamente a partir de células no clarificadas y homogeneizadas mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC). La columna Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF: 16 x 25 mm es una columna lista para usar y preempaquetada con flujo rápido Ni Sepharose™ 6 precargado.
  • Preempaquetado con medios precargados de Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
  • Material de la columna: polipropileno
  • Dimensiones del lecho: 16 × 25mm
  • Velocidad del flujo: <20 ml/min
  • Capacidad de unión de proteínas de ∽40 mg/ml de medios con fuga insignificante de iones de níquel
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Funcionamiento sencillo con jeringa, bomba perstáltica o sistema cromatográfico
  • Las columnas pueden estar conectadas en serie para aumentar la capacidad
Medio
  • Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 90 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5
Diámetro interior (imperial) 0,6 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Descripción HisTrap FF es una columna lista para su uso, preempaquetada con Ni Sepharose 6 Fast Flow para la purificación preparativa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC).
Caudal <20 ml/min
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo HisTrap FF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel