Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de lisados de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude ofrecen la comodidad de la purificación sencilla de un solo paso de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
Marca: Cytiva 17-5286-02
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- 1 and 5mL columns
Media
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Especificaciones
5 mL | |
16 mm | |
Polipropileno | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
3 bar | |
100 x 5 mL |
0,6 in | |
<20 mL/min. | |
De 3 a 12 | |
De 4 °C a 30 °C | |
45-165 μm | |
Pre-packed Column |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel