Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Columns
Designed to remove contaminants in post-protein A purification
404.00€ - 953.00€
Especificaciones
Tampón | Tampón acuoso |
---|---|
Tipo de producto | Columna de adherencia de HiTrap Capto |
Altura (imperial) | 0,98 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10635935
|
Cytiva
28-4058-44 |
0,30 in | 5 x 1mL | < 4 l/min | 1,5 bar |
404.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11505135
|
Cytiva
28-4058-46 |
0,62 in | 5 x 5mL | < 20 l/min | 44bar |
953.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Prepacked with Capto adhere media, a strong anion exchanger with multimodal functionality
- High capacity and productivity in flow-through mode: 0.09 to 0.12mmol Cl-/mL medium ionic capacity
- Wide operational window of pH and conductivity: working pH range 3 to 12
- Two-step process reduces time spent and operating costs
Especificaciones
Tampón acuoso | |
0,98 in | |
Polipropileno | |
De 3 a 12 | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Affinity Column |
Columna de adherencia de HiTrap Capto | |
25 mm | |
N-bencil-n-metil etanolamina | |
75 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Detección fácil y desarrollo de procesos práctico |