Learn More
Cytiva Columnas Capto DEAE IEX HiTrap™
Intercambiador aniónico dietilaminoetil débil.
186.00€ - 397.00€
Especificaciones
Material de columna | Polipropileno |
---|---|
Matriz | Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano |
Tipo de ligando | Dietilaminoetil |
Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
Tamaño de partículas | 90 μm (d50 V) |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11773329
|
Cytiva
28-9165-40 |
5 mL | 5 x 5 mL |
397.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10186284
|
Cytiva
28-9165-37 |
1 mL | 5 x 1 mL |
186.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Medio de alto procesamiento para captura y purificación intermedia
- Para purificación a escala del proceso
- Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
- La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
Especificaciones
Polipropileno | |
Dietilaminoetil | |
90 μm (d50 V) |
Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano | |
Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % | |
Desde 2 hasta 9 |