Learn More
Cytiva Kit de selección de HIC HiTrap™ Capto™
Cinco resinas de cromatografía de interacción hidrofóbica Capto™ en columnas HiTrap™ para la selección de resinas y condiciones de purificación de proteínas de detección
Marca: Cytiva 29321087
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las resinas de HIC están diseñadas con una matriz rígida que permite disfrutar de una alta capacidad, un intervalo reducido de especificación, un alto caudal y una baja contrapresión
- Empaquetado de alta calidad preparado por expertos en embalaje para fomentar estudios reproducibles y sólidos
- Desarrolladas junto con expertos biofarmacéuticos para garantizar una función óptima para estudios de reducción de escala, como el aclarado de virus
- Reduzca los tiempos de ciclo de los procesos y aumente el rendimiento y la productividad
- Excelentes dimensiones para estudios de reducción de escala
- Preempaquetadas con las resinas BioProcess más utilizadas
- Los resultados del certificado de análisis están disponible para cada columna
Especificaciones
1 ml | |
Kit de selección de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) | |
Selección de resinas y detección de las condiciones de purificación de proteínas | |
25 cm | |
Tricorn™ | |
∼ 75 µm | |
Preempaquetadas, listas para su uso | |
Agarosa muy entrecruzada (esférica) |
7 mm | |
<4 ml/min | |
5/Paq. | |
Una unidad de cada una de las siguientes columnas: HiTrap Capto Fenil (sub alto), HiTrap Capto Fenil ImpRes, HiTrap Capto Butil, HiTrap Capto Butil ImpRes y HiTrap Capto Octil | |
0,5 MPa (5 bar) | |
Almacenar a una temperatura de entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
Capto™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cytiva Kit de selección de HIC HiTrap™ Capto™ > 10 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido