Learn More
Cytiva HiTrap Capto MMC Columns
HiTrap Capto MMC is prepacked with Capto MMC, a multimodal BioProcess ion exchange medium. The multimodal functionality gives a different selectivity compared with traditional ion exchangers and it binds proteins at high or low ionic strength.
Marca: Cytiva 11-0032-73
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta capacidad de unión dinámica a alta conductividad.
- La selectividad permite la unión en presencia de sal.
- Alta capacidad de procesamiento.
- HiTrap Capto MMC se puede utilizar para unir proteínas a la conductividad del material de alimentación y para resolver retos específicos de purificación.
Especificaciones
Tampón acuoso | |
1 ml | |
7 mm | |
0,98 in | |
< 4 l/min | |
44bar | |
75 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Una las proteínas a la conductividad del material de alimentación y resuelva desafíos específicos de purificación |
Columna HiTrap Capto MMC | |
0,27 in | |
5 x 1mL | |
25 mm | |
Polipropileno | |
De 2 a 12 | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Affinity Column |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- hitrap capto MMC
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol