Learn More
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Medio de alto rendimiento para la purificación de proteínas intermedia y de pulido
167.00€ - 384.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | La columna de cromatografía HiTrap Capto Q ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de aniones fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11673074
|
Cytiva
17-5470-55 |
5 x 5 mL | <20 ml/min. |
384.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10734572
|
Cytiva
17-5470-51 |
5 x 1 mL | < 4 ml/min. |
167.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
- Detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
- Intercambiador de aniones fuertes de amina cuaternaria
Especificaciones
La columna de cromatografía HiTrap Capto Q ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de aniones fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala. | |
Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % | |
7 mm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ Q ImpRes