Learn More
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ SP ImpRes
Medio de alto rendimiento para la purificación de proteínas intermedia y de pulido
178.00€ - 384.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | La columna de cromatografía HiTrap Capto SP ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Código de producto | Marca | Caudal | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11623074
|
Cytiva
17-5468-51 |
< 4 ml/min. | 5 x 1 mL |
178.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11633074
|
Cytiva
17-5468-55 |
<20 ml/min. | 5 x 5 mL |
384.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
- Detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
- Fuerte intercambiador aniónico de sulfonato
Especificaciones
La columna de cromatografía HiTrap Capto SP ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala. | |
De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % | |
7 mm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ SP ImpRes