Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatography Columns with MabSelect™ VL Protein L Resin
Protein L affinity chromatography columns for capture of antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain.
Marca:  Cytiva™ 17542053
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17897764
  • 896.00€ / 5 ml
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
16 mm
1 in.
<20 mL/min.
Affinity Column
0.63 in.
1 x 5 mL
25 mm
5bar
Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.