Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ CM
Intercambiador de cationes débiles para purificaciones de proteínas a pequeña escala
172.00€ - 374.00€
Especificaciones
Descripción HiTrap CM FF
Para utilizar con (aplicación) Para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10420695
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5056-01
1 mL 5 x 1 mL
172.00€
paquete de 5
11525025
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5155-01
5 mL 5 x 5 mL
374.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
HiTrap CM FF
Para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas
Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • hitrap CM FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol