Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ DEAE
Intercambiador de aniones débiles para purificaciones de proteínas a pequeña escala. Las columnas IEX de flujo rápido de sefarosa Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE son cómodas y rápidas.
Marca:  Cytiva 17-5154-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11515025
  • 374.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HiTrap DEAE FF
<20 ml/min.
Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
5 mL
0,6 in
Para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas
16 mm
5 x 5 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap DEAE FF 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol