Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de desalinización HiTrap™
Código de producto. p-3676561 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Desalado HiTrap, 5 x 5 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. 11525015
Marca: Cytiva 17140801
Edge
Para una rápida y cómoda desalinización e intercambio de tampón. Las columnas preempaquetadas de desalinización HiTrap™ son columnas preempaquetadas y listas para su uso para la separación de grupos entre sustancias de peso molecular alto y bajo.
  • Preempaquetados con medios superfinos Sephadex™ G-25
  • Material de la columna: polipropileno
  • Volumen del lecho: 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Volumen de la muestra: 1,5 ml
  • Velocidad del flujo: <15 ml/min.
  • Presión máxima: 3 bar
Medios
  • Matriz: dextrano entrecruzado
  • Tamaño de partículas: >20 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 2 hasta 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Desalting son columnas de 5 ml listas para usar preempaquetadas con resina Sephadex G-25 superfina para una desalación e intercambio de tampones rápidos y cómodos.
Tipo de producto Desalado HiTrap, 5 x 5 ml
Tamaño de partículas > 20 μm (seco), de 15 a 88 μm (húmedo)
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,62 in
Para utilizar con (aplicación) Para una rápida y cómoda desalinización e intercambio de tampón
Volumen de la cama (métrico) 5 ml
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Desechables No