Learn More
Cytiva Columna IEX preempaquetadas de alto rendimiento HiTrap™
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
5 paq.
Cada uno
Caudal:
< 4 ml/min.
<20 ml/min.
Tipo de medios:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Unit Size:
1 ML
5 PCS
paquete de 5
Description
- Preempaquetadas con sefarosa Q o SP High Performance
- Cómodo y reproducible para separaciones rápidas, sencillas y de alto rendimiento, ya sea solas o conectadas en serie
- Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Presión máx.: 3 bar
- Columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
- Tamaño de partícula: 24-44 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 4 hasta 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligando: Amina cuaternaria
- Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio aniónico
- Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligando: Sulfopropyl
- Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
- Capacidad iónica: De 0,15 a 0,20 mmol H+/mL
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad de flujo: máx. 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad de flujo: máx. 20 ml/min.
Specifications
Specifications
| Descripción | HiTrap SP HP, 5 x 1 ml |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,2 in |
| Caudal | < 4 ml/min. |
| Para utilizar con (aplicación) | HiTrap SP HP es una potente columna de cromatografía de intercambio catiónico para la purificación de proteínas a pequeña escala y de alta resolución. |
| Tipo de medios | SP Sepharose HP |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
| Para utilizar con (equipo) | Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Cantidad | 5 paq. |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap SP 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction