Learn More
Cytiva HiTrap™ IgY Purification Column
Código de producto. 10636125 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10636125 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10636125
Marca: Cytiva 17511101
Includes
Complete instructions and a variety of connectors
Developed for fast, easy purification of IgY from chicken egg yolk
  • Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance medium
  • Each column binds one-quarter egg yolk (100mg); columns can be connected in series for greater capacity
  • Excellent recovery (approx. 80%) and purity (usually >70%)
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior de la columna (métrico) 1.6 cm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,62 in
Caudal <20 mL/min.
Volumen de la cama (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Volumen de muestra 1 mL
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Cantidad 5 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap IgY Purification 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.