Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
836.00€ - 878.00€
Especificaciones
Cantidad | 5 × 1 ml |
---|---|
Estabilidad | Estable en todos los tampones acuosos más utilizados |
Requisitos de almacenamiento | de 4 a 8 °C, 20 % de etanol |
Capacidad de unión | (15 mg de Fab por cada ml de medio2) |
Tipo de producto | Medios KappaSelect HiTrap |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11380212
|
Cytiva
17-5458-12 |
5 ml |
836.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14811611
|
Cytiva
17545811 |
1 ml |
878.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
5 × 1 ml | |
de 4 a 8 °C, 20 % de etanol | |
Medios KappaSelect HiTrap | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Proteína recombinante (Mr 13 000) |
Estable en todos los tampones acuosos más utilizados | |
(15 mg de Fab por cada ml de medio2) | |
75 μm | |
300 kPa | |
De 3 a 10 |