Learn More
Cytiva Columna HiTrap MabSelect SuRe PCC
Preempaquetadas con resina de proteína A MabSelect SuRe PCC para la detección y purificación de mAb a pequeña escala en un bioprocesamiento continuo mediante Cromatografía de contracorriente periódica (PCC).
Marca:  Cytiva 17549112
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15881838
  • 912.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Práctica columna preempaquetada para purificaciones rápidas, reproducibles y fáciles a pequeña escala.
  • Alta capacidad de unión, ∼60 mg de IgG humana/ml de resina con un tiempo de residencia de 2,4 min
  • Alta productividad mediante la captura de una gran cantidad de anticuerpos monoclonales en un corto período de tiempo.
  • Grupos de elución altamente concentrados para ofrecer un funcionamiento flexible y permitir trabajar con unidades pequeñas.
  • Permite limpiar de forma rentable cientos de ciclos de purificación con 0,1 a 0,5 M de NaOH.
  • La alta estabilidad del ligando de proteínas reduce la fuga del ligando.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
16 mm
5 mL
16 x 25 mm
1 x 5 mL
<20 ml/min
Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Entre 2 °C y 8 °C, etanol al 20 %
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.