Learn More
Cytiva Columnas de fenil de alto rendimiento HiTrap™
Columnas preempaquetadas para separaciones cómodas y rápidas. Las columnas de fenil de alto rendimiento Cytiva Lifescience™ HiTrap™ se han diseñado para su uso con una bomba de infusión de jeringa de laboratorio o sistema cromatográfico.
264.00€ - 549.00€
Especificaciones
Tipo de producto Columna de fenil de alto rendimiento HiTrap
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Tipo de ligando Fenil
Material Polipropileno
Tipo de medios Phenyl Sepharose HP
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
10556675
Ver documentos
Cytiva
17-1351-01
1 ml 7 mm < 1 ml/min
264.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11505035
Ver documentos
Cytiva
17-5195-01
5 ml 16 mm < 5 ml/min
549.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño flexible para su uso con sistema cromatográfico, jeringa o bomba de laboratorio
  • Disponible en tamaños de 1 ml y 5 ml
  • Caudales altos y elevadas capacidades
  • Ampliación sencilla gracias a la conexión de columnas en serie
  • Caudales máximos: 4 ml/min para columnas de 1 ml y 20 ml/min para columnas de 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
Columna de fenil de alto rendimiento HiTrap
Fenil
Phenyl Sepharose HP
De 24 a 44 μm
Agarosa entrecruzada al 6 %
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Polipropileno
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
De 3 a 13
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Phenyl HP 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol