Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap™
For capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs
251.00€ - 3938.00€
Especificaciones
Tipo de producto Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap
Altura (imperial) 0,78 in
Altura (métrico) 20 mm
Caudal < 500 cm/h
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
12671206
Ver documentos
Cytiva
17-5478-15
1 x 5mL 0,62 in
966.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12684883
Ver documentos
Cytiva
17-5478-55
5 x 5mL 0,62 in
3938.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12681206
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5478-51
5 x 1mL 0,27 in
1012.39€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15149945
Ver documentos
Cytiva
29048665
1 x 1mL 0,27 in
251.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Prellenadas con medio de cromatografía de afinidad Capto L (resina)
  • Las columnas de polipropileno se conectan fácilmente en serie para aumentar la productividad
  • Detección sencilla y desarrollo cómodo de procesos
  • Para su uso con jeringas, bombas peristálticas o sistemas de cromatografía
  • Presión máxima: 5 bar
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios BioProcess
  • Ligando: proteína L recombinante (E. coli), sin células de mamíferos
  • Matriz: agarosa muy entrecruzada, rígida
  • Tamaño medio de partícula: m
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 10
Columnas de 1 ml
  • DI de columna: 7 mm
  • Velocidad del flujo: 500 cm/h3
Columnas de 5 ml
  • DI de columna: 16 mm
  • Velocidad del flujo: 500 cm/h4
Especificaciones
Especificaciones
Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap
20 mm
Polipropileno
5bar
85 μm
De 2° a 8 °C
Medio de cromatografía de afinidad (resina) para la captura de anticuerpos y fragmentos de anticuerpo, como los fragmentos Fab, scFv y Dabs
0,78 in
< 500 cm/h
Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos
De 2 a 10
Agarosa muy entrecruzada
Affinity Column
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Protein L, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol