Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ Q
Código de producto. p-4907693 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ML
5 PCS
Código de producto. 10607275
Marca: Cytiva 17505301
Edge
Se utilizan para purificaciones de proteínas a pequeña escala. Las columnas IEX de flujo rápido de sefarosa Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q son columnas de intercambiador de aniones fuertes para separaciones rápidas por sí solas o conectadas en serie.
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Q FF
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,2 in
Caudal < 4 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) Para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL