Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ SP
Código de producto. 11545025 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 11545025
Marca: Cytiva 17515701
Se utilizan para purificaciones de proteínas a pequeña escala Las columnas IEX de flujo rápido de sefarosa Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP son columnas de intercambiador de cationes fuertes para separaciones rápidas por sí solas o conectadas en serie.
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap SP FF
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal <20 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap SP FF está preempaquetado con SP Sepharose de flujo rápido, y es un fuerte intercambiador de cationes para purificaciones de proteínas a pequeña escala, así como el cribaje de condiciones de unión y de eluciones.
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Cantidad 5 x 5 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol