missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Primary |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?