Learn More
UVP Incubadora de hibridación HL-2000
Escala de temperatura: De +10 °C por encima de temperatura ambiente a 99,9 °C
Marca: UVP 95-0031-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proporciona un control de temperatura preciso y uniforme, velocidad de rotación variable y se suministran en varios tamaños. Algunas unidades incorporan otras funciones para aumentar el espacio libre en el laboratorio. Los controles se accionan mediante el teclado, el interruptor basculante y el dialHB-500
- Una unidad de tamaño de escritorio adecuada para laboratorios de puesta en marcha o laboratorios con requisitos de uso de bajo nivel.
HB-1000
- Una unidad de tamaño estándar diseñada para laboratorios ocupados. Las unidades se pueden apilar para maximizar el espacio de trabajo.
HL-2000
- Horno HB-1000 y entrecruzador CX-2000 combinados en una unidad de ahorro de espacio.
HM-4000
- Incluye dos compartimentos que funcionan independientemente entre sí para proporcionar una variedad de movimientos.
La familia de hornos de hibridación UVP es adecuada para hibridación sur, norte e in situ.
Especificaciones
Temperatura ambiente de + 10 °C a 99,9 °C | |
Incubadora de hibridación | |
HL-2000 | |
220 V |