Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
723.00€ - 1160.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60° |
---|---|
Tensión | 230 V |
Material de revestimiento | Pantalla de acero inoxidable |
Detalles de la fuente de alimentación | Enchufe para Reino Unido y UE |
Tipo de producto | Manta calefactora |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11522704
|
Cole-Parmer™
36101-05 |
De 500 a 1000 ml | 240 W |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11532704
|
Cole-Parmer™
36101-15 |
De 2000 a 5000 ml | 600 W |
1160.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Acepta embudos de 60 °C, matraces con fondo redondo o forma de pera. La manta eléctrica antiderrame Electrothermal™ EMX se ha diseñado para aceptar una amplia gama de tamaños de matraces y embudos para ofrecer mayor flexibilidad. El revestimiento de acero inoxidable sobre el elemento calefactor proporciona mayor protección eléctrica y mecánica frente a derrames y garantiza una limpieza fácil.
- Ceramic fiber insulation keeps case cool.
- Built-in power controller offers convenience.
- Chemical-resistant polypropylene housing.
- Funnel-shaped cavity with a base opening allows uses with 60° funnels and a wide variety of round bottom and pear shaped flasks.
- Heating mantles have maximum element temperature of 842°F(450°C).
- Ceramic fiber insulation keeps the polypropylene housing cool.
- Built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer repeatability.
- The ''power on'' and ''heater on'' lights indicate if the unit is on.
- The 36101-series heating mantles with stainless steel (SS) liner over the heating element offer protection against spills and make cleaning easier.
- The 36104-series heating mantles include a safety earth (ground) screen to provide operator safety.
- All mantles (except 5000 mL models) feature a single support rod clamp that accepts a 1/2 in. rod.
Especificaciones
Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60° | |
Pantalla de acero inoxidable | |
Manta calefactora | |
50/60 Hz |
230 V | |
Enchufe para Reino Unido y UE | |
450 °C |